Learn More
Bel-Art™ Boîte Beta de microtubes à centrifuger SP Sciencewaretrade;
Protège des isotopes radioactifs
Marque: Bel-Art™ F24980-0015
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
pulliEn acrylique de 9,5 mm (0,8 po) avec joints hermétiques/liliPlace pour la glace broyée ou l’eau sous le rack /liliCapable de contenir 36 microtubes à centrifuger/li/ul/pSpécification
Acrylique | |
Rectangulaires | |
36 microtubes de 1,5 ml à centrifuger, de l’eau ou de la glace broyée peuvent être placés sous le rack | |
Pieds antidérapants, couvercle hermétique | |
À l’unité | |
20 cm | |
6 cm | |
6 cm |
Acrylique | |
Protection contre les isotopes radioactifs | |
36 (microtubes à centrifuger de 1,5 ml) | |
Boîte Beta | |
8 x 3,5 x 2,3 po (20,32 x 8,89 x 5,84 cm) | |
8,063 in | |
3,5 in | |
2,25 in |