Learn More
Bel-Art™ Pissettes à col étroit SP Scienceware™
103.91 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
Couleur:
Naturel
Description
- PEBD
- Quantités en vrac disponibles sur commande spéciale
Spécification
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 38 mm |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Capacité (impériale) | 32 oz |
Couleur | Naturel |
Matériau | PEBD |
Couleur de bouchon | Naturel |
Autoclavable | Non autoclavable |