Learn More
Bel-Art™ Pissettes rouges SP Scienceware™
Click to view available options
Capacité:
250 ml, 8 oz
Bouche:
Étroit
Description
- Polyéthylène basse densité avec bouchon en polypropylène
Spécification
Capacité | 250 ml, 8 oz |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8 oz. |
Couleur | Rouge |
Matériau | PEBD |
Autoclavable | Non autoclavable |
Bouche | Étroit |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 28 mm |