Learn More
Bel-Art™ Portoirs à bulles ronds flottants pour microtubes à centrifuger ProCulture
Optimisé pour une utilisation dans les laboratoires de microbiologie et d’immunologie
15.80€ - 18.60€
Spécification
Type de produit | Rack de microtubes |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Matériau | PMP |
À utiliser avec (application) | Incubation de microtubes dans des bains-marie ou des béchers |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Positions | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Positions | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10052764
|
Bel-Art™
F18875-0400 |
Béchers de 400 ml | Tubes (1,5 ml) | 8 | 66 mm |
15.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10617935
|
Bel-Art™
F18875-1000 |
Béchers de 1000 ml | Tubes (1,5 ml) | 20 | 95 mm |
17.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12343983
|
Bel-Art™
F18875-1600 |
Béchers de 1000 ml | Tubes (2 ml) | 20 | 95 mm |
18.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Spécialement conçus pour une utilisation avec les béchers et les bains-marie, ces portoirs peu encombrants sont parfaits pour de petites quantités de tubes et pour une utilisation dans les laboratoires de culture cellulaire.
- Parfait pour incuber les microtubes dans un bécher d’eau
- Polyméthylpentène TPX™ flottable avec de petites bulles à l’intérieur pour plus de flottabilité
- Insérez les tubes par le haut et retirez-les facilement en appuyant sur le portoir sur la paillasse
- Résiste à l’eau bouillante pendant 30 minutes à 100°C (212°F)
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Longueur du pieds : 19 mm (3/4 po) ; épaisseur : 6,4 mm (1/4 po)
Informations sur la commande
Le disque à huit emplacements mesure 2,625 po de diamètre (6,6 cm) ; le disque à 20 emplacements mesure 3,75 po de diamètre (9,5 cm). Les disques ont une épaisseur de 0,25 po (0,6 cm). Les pieds mesurent 0,75 po de long (1,9 cm).
Spécification
Rack de microtubes | |
Oui | |
PMP | |
Incubation de microtubes dans des bains-marie ou des béchers |