Learn More
Bel-Art™ Cuillère d’échantillonnage stérile de grande taille SP Scienceware™ Sterileware™
Grande cuillère d’échantillonnage stérile, idéale pour l’échantillonnage de semi-solides, de liquides visqueux ou de matériaux en vrac
Marque: Bel-Art™ H36948-0000
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Grande cuillère d’échantillonnage stérile, idéale pour l’échantillonnage de semi-solides, de liquides visqueux ou de matériaux en vrac
- Les cuillères de 30 ml (1 oz) sont en plastique PS de qualité FDA résistant aux chocs
- Son long manche permet d’éloigner la main de l’échantillon
- Scellées et stérilisées individuellement dans un sachet en PE jetable à usage unique
- Lot estampillé pour un suivi précis ; Livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Certificat de stérilisation | |
1 oz | |
Oui | |
Stérile | |
Idéale pour l’échantillonnage de semi-solides, de liquides visqueux ou de matériaux en vrac | |
10 po | |
25,4 cm |
PS | |
Long manche | |
30 mL | |
Grande taille | |
FDA | |
10 po | |
25,4 cm |