Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour tubes à essai Scienceware™ Switch-Grid™
Un rack offre 25 combinaisons de tailles de tubes possibles
27.25€ - 28.80€
Spécification
Matériau | Plastique |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 12,5 x 4,37 x 2,62 po (31,8 x 11,1 x 6,7cm) |
Longueur (métrique) | 31,8 cm |
Longueur (impériale) | 12,5 po |
Largeur (métrique) | 11,1 cm |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13462459
|
Bel-Art™
F18745-0011 |
Bleu | Tubes (13 à 16 mm) |
28.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13472459
|
Bel-Art™
F18745-0013 |
Fuschia | Tubes (20 à 25 mm) |
27.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13452459
|
Bel-Art™
F18745-0012 |
Vert | Tubes (16 à 20 mm) |
27.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13482459
|
Bel-Art™
F18745-0014 |
Jaune | Tubes (25 à 30 mm) |
27.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13442459
|
Bel-Art™
F18745-0010 |
Orange | Tubes (10 à 13 mm) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Le rack à châssis divisé innovant peut contenir jusqu’à deux grilles de tubes de tailles différentes et permet aux utilisateurs de changer rapidement les grilles pour y placer d’autres tailles de tubes si besoin.
- Les tubes à essai dont le diamètre est compris entre 10 mm et 30 mm se placent dans les 5 séparateurs à code couleur
- Le rack à trois niveaux maintient fermement les tubes en place
- Pieds en caoutchouc empêchant les racks de glisser sur la paillasse ; Ils permettent un empilage sécurisé pour le stockage
- Le châssis et les grilles du rack en plastique POM résistant aux produits chimiques peuvent être nettoyés avec un détergent doux, de l’éthanol ou de l’alcool isopropylique ; Autoclavé à 121°C (250°F)
- Plus compact et moins coûteux que l’achat de plusieurs racks
- Encombrement du châssis du rack : 31,8 x 11,1 x 6,7 cm (12 1/2 x 4 3/8 x 2 5/8 po) (L x l x H)
Informations sur la commande
Chaque rack comprend un ensemble de grilles en une taille ; Les ensembles de grilles dans d’autres tailles sont disponibles séparément.
Spécification
Plastique | |
31,8 cm | |
11,1 cm | |
6,7 cm |
12,5 x 4,37 x 2,62 po (31,8 x 11,1 x 6,7cm) | |
12,5 po | |
4,37 po | |
2,62 po |