Learn More
Bel-Art™ Joint de filtre SP Scienceware™ Vac-Ring™
Se glisse facilement sur les tiges d’entonnoir Buchner et scelle le col du flacon de filtration pour empêcher les fuites d’air lors de la filtration sous vide
Marque: Bel-Art™ H38959-0000
64.23 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- L’orifice central sur le Vac-Ring convient aux tiges d’entonnoir allant jusqu’à 22 mm (0,9 po) de diamètre
- L’anneau d’une épaisseur de 9,5 mm (0,375 po) et d’un diamètre extérieur de 76 mm (2,9 po) est suffisamment large pour accueillir des flacons de filtration allant jusqu’à 4000 ml
- Fabriqué en caoutchouc néoprène noir résistant aux produits chimiques
Spécification
Augmente le débit de filtration en bloquant le flux d’air ambiant pendant la filtration sous vide | |
Noir | |
Tiges d’entonnoir Buchner jusqu’à 22 mm de diamètre |
Joint pour filtre Vac-Ring | |
Néoprène, caoutchouc synthétique |