Learn More
Bel-Art™ Feuilles en plomb à revêtement vinyle Vikem™ SP Scienceware™
Pour stabiliser l’équipement de laboratoire dans les bains-marie ou toute application nécessitant un poids supplémentaire
Marque: Bel-Art™ F18321-0212
Code nomenclature Nacres: HA.07
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Capable de prendre la forme d’un cylindre, d’un “S”, d’un “U” ou autres
- Revêtement en vinyle antidérapant à effet amortissant pour ne pas rayer l’équipement de laboratoire
- Épaisseur 2,2 mm (0,085 po)
- Dimensions : 2 x 12 po (5,1 x 30,5 cm)
Spécification
Pour stabiliser l’équipement de laboratoire dans les bains-marie ou toute application nécessitant un poids supplémentaire | |
Plomb | |
0,22cm |
Feuille de plomb | |
0,08 in |