Learn More
Bel Art™ Flacon avec fil de plomb SP Scienceware™ avec revêtement Vikem™
Tous les produits SP Scienceware ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.12
Click to view available options
Diamètre (impériale) externe:
0,25 in
0,31 in
Diamètre (métrique) externe:
0,64 cm
0,8 cm
Poids (impériale):
0,25 lb
0,38 lb
Poids (métrique):
114 g
176 g
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- S’enroule autour des flacons, s’enfile à travers les poignées ou se noue autour du col des flacons
- Revêtement en vinyle Vikem rouge résistant aux produits chimiques
- Leur 30 cm (12 po) de long et leur flexibilité en font des poids très polyvalents
Spécification
Spécification
| Type de produit | Accessoires |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Red |
| Capacité | Flasks (Assorted Sizes) |
| Matériau | Vinyl-coated Lead |
| Positions | 1 |
| Forme | Cylindrical |
| Étagères | None |
| Empilables | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel Art™ Flacon avec fil de plomb SP Scienceware™ avec revêtement Vikem™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu