Learn More
Benchmark™ Agitateur à vortex multi-tubes XL BenchMixer™
Les agitateurs à vortex multi-tubes BenchMixer™ XL fournissent un mélange mains libres dans les tubes, les flacons et d’autres récipients d’échantillons. Un microprocesseur numérique assure un contrôle strict du fonctionnement.
Marque: Benchmark™ BV1010-E
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Description
- Agitateur vortex mains libres et haute capacité
- Vitesse variable
- Fonction d’impulsion pour l’agitation au vortex par intervalle
- Convient à une variété de méthodes de préparation d’échantillons, y compris QuEChERS
- Contrôle numérique
Spécification
3,6 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
Prise UK | |
12 in | |
7 in | |
49 lb | |
29 lb | |
BenchMixer XL | |
50 |
500 à 2500 tr/min | |
12 mm | |
Base en aluminium, plateforme en mousse | |
30 cm | |
17,9 cm | |
22,3 kg | |
13,2 kg | |
Portoir pour tubes à essai 50 x 12 mm x mm | |
Minuterie, continu, impulsion |