Learn More
YSI™ Benchtop Dissolved Oxygen Meter
Marque:  YSI™ 051005
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Code produit. 12764556
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
Bidirectional
600 to 1100mbar
±0.1°C
Yes
5100
230VAC
0.0 to 60.0mg/L
30hr.
229 mm
±0.1%
Dissolved oxygen and temperature measurement
0.01°C
LCD
2 Years
230VAC
0.01mg/L
0 to 40ppt
AC adapter/4 C-size alkaline batteries
241 mm
230 VAC