Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur courbe
Permet de connecter des tubulures. Les adaptateurs courbés Lenz Laborglasinstrumente™ sont dotés d’une olive en verre courbée à 90°.
12.88€ - 71.60€
Code produit | Marque | Joint conique standard | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11816084
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05095001 |
NS 14/23 | Adaptateur à cône courbé |
12.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11896154
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05095003 |
NS 24/29 | Adaptateur à cône courbé |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11856174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05103004 |
NS 29/32 | Adaptateur avec rodage courbé |
35.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11876144
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05103001 |
NS 14/23 | Adaptateur avec rodage courbé |
13.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11856194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05095002 |
NS 19/26 | Adaptateur à cône courbé |
37.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10740232
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05285104 |
Prise supérieure NS 29/32, prise inférieure NS 29/32 | Adaptateur avec rodage courbé |
71.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Fabriqué à partir d’une tubulure DURAN™
- Avec rodage femelle NS
- Alésage : 2,5mm
Spécification
Verre Duran |