Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes de séchage courbés avec cône NS
Excellents pour protéger les réactions de l’humidité tout en égalisant la pression. Les tubes de séchage courbés Lenz Laborglasinstrumente™ avec cône NS sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ B0451551
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10162550
  • 71.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-07-2024
Description
  • Tube courbé à un angle de 75°
  • Disponible en plusieurs tailles de cônes
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
Drying Tube
19/26
140 mm