Learn More
Benzo-18-couronne-6, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11443327
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11443327
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16223.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14098-24-9 | C16H24O6 | 312.362 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14098-24-9
Formule moléculaire C16H24O6
Poids moléculaire (g/mol) 312.362
Numéro MDL MFCD00062741
Clé InChI DSFHXKRFDFROER-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 585779
Nom IUPAC 2,5,8,11,14,17-hexaoxabicyclo[16.4.0]docosa-1(22),18,20-triène
SMILES C1COCCOCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo-18-crown-6
Point de fusion 43°C to 45°C
Quantité 1 g
Beilstein 1626123
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme benzo-18-crown-6, b18c6-benzo crown ether, benzo-18-crown 6-ether, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo b 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, 2,3-benzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaoctadec-2-ene, monobenzo-18-crown-6, benzo-18-crown6-ether, 2,3-benzo-18-crown-6, benzo-18-crown, benzo-18-crown 1g
Poids de la formule 312.37
Pourcentage de pureté 97%