Learn More
Acide benzoïque, sel de sodium, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3734340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1kg
5kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
Code produit. 10467540
Marque: Thermo Scientific Acros 148980010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 532-32-1
Formule moléculaire C7H5NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 144.11
Numéro MDL MFCD00012463
Clé InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
CID PubChem 517055
Nom IUPAC benzoate de sodium
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium benzoate
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire C6H5CO2Na
Beilstein 09, 92
Fieser 01,1044; 02,377
Merck Index 15, 8718
Poids de la formule 144.11
Pourcentage de pureté ≥99.0% (on dried substance)
Qualité Extra pur
Quantité 1kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Cristaux, granules, flocons ou poudre cristalline