Learn More
Chlorure de benzoyle, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Spécification
Point de fusion | -1°C |
Couleur | Incolore |
pH | 2 |
Point d’ébullition | 198°C |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Quantité | 250 mL |
Densité de vapeur | 4.88 |
Poids de la formule | 140.57g/mol |
Tension de vapeur | 0.5 hPa at 20°C |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Benzoyl chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.