Learn More
Alcool de benzyle, 98+ %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
95.50€ - 316.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-51-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.14 |
Numéro MDL | MFCD00004599,MFCD03792087 |
Clé InChI | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol |
CID PubChem | 244 |
ChEBI | CHEBI:17987 |
Nom IUPAC | phenylmethanol |
SMILES | OCC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10731244
|
Thermo Scientific Acros
396881000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
95.50€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10721244
|
Thermo Scientific Acros
396880010 |
1 L | Bouteille en verre AcroSeal |
316.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100-51-6 | |
108.14 | |
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N | |
244 | |
phenylmethanol |
C7H8O | |
MFCD00004599,MFCD03792087 | |
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol | |
CHEBI:17987 | |
OCC1=CC=CC=C1 |
Spécification
Benzyl alcohol | |
100-51-6 | |
100.0 | |
Incolore | |
205.0°C | |
98% min. (GC) | |
C6H5CH2OH | |
MFCD00004599,MFCD03792087 | |
15, 1127 | |
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol | |
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N | |
phenylmethanol | |
244 | |
6.6 mPa.s (20°C) | |
98+% | |
Des mesures |
Extra Dry | |
98.0 | |
-15.0°C | |
1.0440g/mL | |
96°C | |
C7H8O | |
1.5380 to 1.5410 | |
0.05% max. | |
1.044 | |
Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride | |
OCC1=CC=CC=C1 | |
108.14 | |
CHEBI:17987 | |
108.14 | |
Extra sec |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.EN CAS D’INGESTION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-859-9
- Benzyl alcohol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.