Learn More
ALCOOL BENZYLIQUE PURISS., QUALITÉ PH, Honeywell Riedel-de Haen™
Code produit. 16613954
Click to view available options
210 kg
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
% max. CAS ≤ 100%
Point de fusion -15.4°C
Couleur Incolore
Densité 1.045 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 205.3°C (1013 hPa)
Point d’éclair 100.4°C
Formule moléculaire C7H8O
Formule linéaire C6H5CH2OH
Quantité 210 kg
Beilstein 878307
Synonyme Benzenemethanol
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Phénylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Qualité Solvants pharmacopée d’usage général