Learn More
gamma-benzyl L-glutamate, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | γ-Benzyl L-glutamate |
Note relative au nom | 99+% |
Point de fusion | 162°C to 167°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | C6H5CH2O2CCH2CH2CH(NH2)CO2H |
Quantité | 5 g |
Rotation spécifique | + 27.2 |