Learn More
Chlorhydrate de benzylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10694712 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10694712 5 g Flacon en verre 5g
10173830 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10694712 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 200540050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3287-99-8 | C7H9N·ClH | 143.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3287-99-8
Formule moléculaire C7H9N·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 143.62
Numéro MDL MFCD00012852
Clé InChI XKXHCNPAFAXVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzylamine hydrochloride, phenylmethanamine hydrochloride, benzenemethanamine, hydrochloride, benzylammonium chloride, benzylamine, hydrochloride, usaf el-82, benzenemethanamine, hydrochloride 1:1, benzylamine hcl, benzylaminehydrochloride, benzyl amine hcl salt
CID PubChem 2724127
Nom IUPAC Phénylméthanamine ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylamine hydrochloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 259°C to 264°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2NH2·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 12, 1017
Merck Index 14, 1125
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 143.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.