Learn More
Berkshire™ Lingettes MicroSeal™ 3000
Pour les applications de classe ISO 3 (classe 1).
Marque: Berkshire™ MS3000.0909.8
773.30 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21724" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
Lingettes polyvalentes à utiliser pour le contrôle des déversements, le nettoyage de l’équipement et le nettoyage général.
- 100 % en tricot polyester à filaments continus et bord scellé par ultrasons
- Bonne compatibilité avec l’IPA, l’acétone et d’autres solvants
- Blanchies et conditionnées en salle blanche ISO 4 (classe 10)
- Génération de particules et de fibres extrêmement faible
† Conditionnées en vrac.
Spécification
Lingettes MicroSeal 3000 | |
22,9 cm | |
22,9 cm | |
Hautement absorbant |
9 in | |
9 in | |
Polyester | |
2 plis |