Learn More
Berkshire™ 550 lingettes présaturées de salle blanche SatPax™
Le format préhumidifié offre une solution facile à utiliser
Marque: Berkshire™ SPX550.001.24
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 13.00000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
- Élimine les résidus après l’utilisation de détergent / désinfectant
- 100 % en polypropylène fondu-soufflé doux
- Traçabilité et processus Responsabilité par numéro de lot
- Niveaux exceptionnellement bas de fibres, de particules et d’ions
- L x l : 11 x 9 po (27 x 23 cm)
Spécification
Lingettes pré-saturées SatPax™ 550 | |
27 cm | |
23 cm | |
11 x 9 in (28 x 23 cm) | |
Alcool isopropylique et eau désionisée. |
11 in | |
9 in | |
Polypropylène | |
Désinfectant |