Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Récepteurs de distillation de type Bernauer avec flacons
Récepteurs de distillation de type Bernauer (modifiés)
Marque:  Lenz Laborglasintrumente™ 05288004
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10395731
  • 140.98€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2024
Description
  • Récepteurs de distillation de type Bernauer (modifiés)
  • Avec trois cônes NS 14/23 et trois flacons
  • Raccordement de vide avec olive en verre
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
Tubulure DURAN™
Volume du flacon - 100 ml
1
NS 29/32