Learn More
SHOWA™ Gants en nitrile de protection chimique 707D
Click to view available options
Dimensions:
XS
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
12 paires
Description
- Raccord de forme
- Enfilage et retrait faciles
- Résistant aux produits chimiques
- Résistants à l’huile
- Étanches à l’eau
- Résistants à l’abrasion
- Résistants aux hydrocarbures
- Imperméables
- Biodégradable
- Ergonomique
- Manchette à bord roulé
- 100 % nitrile
- Chlorés
- Poignée gaufrée
- Non revêtus
- Eco Best Technology™ (EBT)
- Industries : produits chimiques, denrées alimentaires, produits d’entretien, laboratoires, exploitation minière, pharmaceutique
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 21 CFR 170-199, ANSI/ISEA 105-2005 |
| Couleur | Bleu |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | XL |
| Épaisseur (impériale) | 9 mil |
| À utiliser avec (application) | production, transformation des aliments, laboratoires, produits d’entretien, applications de peinture, transformation de la volaille, petits travaux d’entretien et nettoyage |
| Type de manchette de gant | Roulé |
| Grip Design | Rugueux |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Afficher plus |