Learn More
SHOWA™ Gants Viton™ et Viton II
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
Description
Chemical and acid resistant gloves are 12 in. long and provide resistance to highly corrosive acids. Butyl rubber coating is designed for handling aliphatic and aromatic hydrocarbons, such as Benzene, Toulene, and Xylene.
- Les gants non doublés, non pris en charge, fabriqués en Viton sur du butyle sont très résistants et souples.
- Finition lisse et manchettes à bord roulé
- Les gants Viton II plus épais fournissent également une barrière à la plupart des solvants chlorés et aux hydrocarbures aliphatiques.
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Cat III CE 0299, EN 420:2003+A1:2009 |
| Couleur | Noir |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Viton™, Butyl |
| Dimensions | 11 |
| Épaisseur (impériale) | 12 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0.30 mm |
| Norme EN388 | EN 388:1010X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | DFL |
| Afficher plus |