Learn More
SHOWA™ Gants Viton™ et Viton II
Code produit. p-139743
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 12960675
Marque: SHOWA™ 89207S
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bénéficiez de la plus haute résistance chimique contre les hydrocarbures aromatiques tels que le benzène, le toluène ou le xylène.
Chemical and acid resistant gloves are 12 in. long and provide resistance to highly corrosive acids. Butyl rubber coating is designed for handling aliphatic and aromatic hydrocarbons, such as Benzene, Toulene, and Xylene.
  • Les gants non renforcés et non revêtus en Viton sur butyle sont robustes et flexibles
  • Finition lisse et manchettes à bords roulés
  • Les gants Viton II plus épais provoquent également une barrière à la plupart des solvants chlorés et des hydrocarbures aliphatiques
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Catégorie III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Viton™, Butyle
Dimensions 7
Épaisseur (impériale) 12 mil
Épaisseur (métrique) 0,30 mm
Norme EN388 EN 388:1010X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES DFL
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Roulé
Grip Design Lisse
Doublure Non revêtus
Modèle 892-07
Séries Série 892
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm