missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ beta-3 Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody

Code produit 11592462
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11592462 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11592462 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA132552

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-32552 detects beta 3 Adrenoceptor from human samples.

beta 3 Adrenergic Receptor is located mainly in adipose tissue and is involved in the regulation of lipolysis and thermogenesis. Beta adrenergic receptors are involved in the epinephrine and norepinephrine-induced activation of adenylate cyclase through the action of G proteins. beta 3 Adrenergic Receptor expression has been documented in adipose tissues, heart, and in smooth muscle of digestive and urinary tract organs (bladder, colon, small intestine, stomach, ureter). Utilization of alternate promoters and/or 3-prime untranslated regions may result in tissue-specific regulation of the expression of this protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène beta-3 Adrenergic Receptor
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.1% sodium azide
Expression ADRB3
Numéro d’ordre du gène P13945, P26255
Alias de gène ADRB; ADRB3; Adrb-3; Adrb3r; adrenergic receptor, beta 3; adrenergic, beta-3-, receptor; adrenoceptor beta 3; B3AR; B3bar; beta 3 adrenoceptor; beta 3-AR; beta-3 adrenergic receptor; Beta-3 adrenoceptor; beta-3 adrenoreceptor; Beta-3 AR; beta3-adrenergic receptor; beta3-Adrenoreceptor; BETA3AR; Beta3-AR; FLJ99960
Symboles de gène(s) ADRB3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic 20 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human ADRB3.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 155, 25645
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.