Learn More
Invitrogen™ beta-3 Tubulin Monoclonal Antibody (2G10)
Description
MA1-118 was successfully used to detect E18 Sparague Dawley primary cortical neurons. MA1-118 can be used for immunofluorescence analysis of beta III tubulin in the ectoderm derived from human embryonic stem cells. Western blot analysis of MA1-118 detects an ~50 kDa protein in neuronal-type cells. In bovine, a unknown band at ~32 kDa is also detected. MA1-118 shows specificity to beta-3 Tubulin and is non-reactive to lysates from non-neuronal cell types (e.g. HeLa cell lysate).
Spécification
Spécification
| Antigène | beta-3 Tubulin |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Multiplex Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 2G10 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol and 0.05% sodium azide |
| Expression | TUBB3 |
| Numéro d’ordre du gène | Q13509, Q2T9S0, Q4QRB4, Q9ERD7 |
| Alias de gène | 3200002H15Rik; beta 3 tubulin; beta tubulin 3; beta-4; betaIII-tubulin; CDCBM; CDCBM1; CFEOM3; CFEOM3A; class III beta-tubulin; FEOM3; I79_000194; LOC100341581; M(beta)3; M(beta)6; mc1R; melanocortin receptor 1; Neuron specific beta III Tubulin; neuron-specific class III beta-tubulin; TUBB; Tubb3; TUBB4; tubulin beta; tubulin beta 3 class III; Tubulin beta-3; tubulin beta-3 chain; Tubulin beta-4; Tubulin beta-4 chain; tubulin beta-III; tubulin, beta 3 class III; tubulin, beta, 3; tubulin, beta, 4; Unknown (protein for MGC:134115) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- beta-3 Tubulin Antibody (MA1-118X)
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: glycerol, sodium chloride