missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ beta COP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 11521482
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11521482 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11521482 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA1068

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-068 detects coatomer-protein I beta' (COPI beta) from rat cells. PA1-068 has been successfully used in Western blot procedures. By Western blot, this antibody detects an ~115 kDa protein representing COP beta from PC-12 cell extract. A non-specific band at ~100 kDa may be seen. PA1-068 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues K(494) V L A A Q E T H E G V T E D G I E(511) of rat beta-COP. The PA1-068 immunizing peptide (Cat. # PEP-126) is available for use in neutralization and control experiments.

This gene encodes a protein subunit of the coatomer complex associated with non-clathrin coated vesicles. The coatomer complex, also known as the coat protein complex 1, forms in the cytoplasm and is recruited to the Golgi by activated guanosine triphosphatases. Once at the Golgi membrane, the coatomer complex may assist in the movement of protein and lipid components back to the endoplasmic reticulum. Alternatively spliced transcript variants have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène beta COP
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1 mg/mL BSA and 0.05% sodium azide
Expression Copb1
Numéro d’ordre du gène P23514
Alias de gène 2610019B04Rik; beta coat protein; beta-coat protein; Beta-COP; coatomer protein complex subunit beta 1; coatomer protein complex, subunit beta 1; Coatomer subunit beta; COPB; COPB1; DKFZp761K102; FLJ10341; FLJ46444; FLJ57957; I79_013776; MSTP026; Rack2; receptor for activated C-kinase-2
Symboles de gène(s) Copb1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide corresponding to residues K(494) V L A A Q E T H E G V T E D G I E(511) of rat beta-COP.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 114023
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.