missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ beta COP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13463437
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13463437 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13463437 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA529449

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: NT2D1, IMR32, U87-MG, MCF-7. Predicted reactivity: Mouse (99%), Rat (99%), Zebrafish (94%), Xenopus laevis (96%), Pig (99%), Chicken (98%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a protein subunit of the coatomer complex associated with non-clathrin coated vesicles. The coatomer complex, also known as the coat protein complex 1, forms in the cytoplasm and is recruited to the Golgi by activated guanosine triphosphatases. Once at the Golgi membrane, the coatomer complex may assist in the movement of protein and lipid components back to the endoplasmic reticulum. Alternatively spliced transcript variants have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène beta COP
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.93 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression Copb1
Numéro d’ordre du gène P53618
Alias de gène 2610019B04Rik; beta coat protein; beta-coat protein; Beta-COP; coatomer protein complex subunit beta 1; coatomer protein complex, subunit beta 1; Coatomer subunit beta; COPB; COPB1; DKFZp761K102; FLJ10341; FLJ46444; FLJ57957; I79_013776; MSTP026; Rack2; receptor for activated C-kinase-2
Symboles de gène(s) Copb1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human COPB. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1315
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.