Learn More
bêta-D-allose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11462838
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
Code produit. 11462838
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16810.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2595-97-3 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2595-97-3
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Numéro MDL MFCD00063268
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-OBOOZECYSA-N
CID PubChem 57449163
Nom IUPAC (2R,3R,4R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-D-Allose
Point de fusion 143°C to 146°C
Quantité 100 mg
Beilstein 1724623
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,280
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%