Learn More
Novus Biologicals™ beta-Galactosidase-1/GLB1 Recombinant Protein Antigen
Code produit. 18674448 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
Code produit. 18674448
Marque: Novus Biologicals™ NBP249602PEP
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Antibody Competition
Formule PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 2720
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 28 kDa
Quantité 0,1 ml
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène Acid beta-galactosidase, beta-galactosidase, EBP, EC 3.2.1.23, Elastin receptor 1, elastin receptor 1 (67 kD), elastin receptor 1, 67 kDa, ELNR1, galactosidase, beta 1, Lactase, MPS4B
Symbole de gène(s) GLB1
Propriétés des inhibiteurs This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49602. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Catégorie de recherche metabolism
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine beta-Galactosidase-1/GLB1