Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaBasic™ 18, granulométrie de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsCode nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
30mm
50mm
100mm
150mm
250mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific BetaBasic 18 sont des colonnes hautement efficaces et reproductibles.
- Porosité adaptée aux petites molécules, aux peptides et aux digestions de protéines
- Stabilité aux pH élevés exceptionnelle
Spécification
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
À utiliser avec | LC / MS , APCI |
Longueur (métrique) | 30mm |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 12 |
Porosité | 150 Å |
Surface spécifique | 200 m²/g |
Type d’USP | L1 |
Phase stationnaire | BetaBasic C18 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaBasic™ 18, granulométrie de 5 μm >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu