Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes BetaSil™ Phényl/Hexyl, granulométrie de 3 μm
Les colonnes Thermo Scientific BetaSil Phényl/Hexyl offrent une sélectivité unique.
Marque: Thermo Scientific™ 73003-103030
690.19 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les colonnes Thermo Scientific BetaSil Phényl/Hexyl offrent une sélectivité unique.
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
- Surface spécifique et taux de greffage élevés
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
Spécification
Colonne analytique | |
LC-MS | |
3 μm | |
100 Å | |
Betasil™ Phényl/Hexyl | |
11 % | |
Oui |
3 mm | |
100mm | |
2 - 9 | |
L11 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |