Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes BetaSil™ Phényl/Hexyl, granulométrie de 3 μm
Les colonnes Thermo Scientific BetaSil Phényl/Hexyl offrent une sélectivité unique.
650.00€ - 944.65€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
À utiliser avec | LC-MS |
Granulométrie | 3 μm |
pH | 2 - 9 |
Porosité | 100 Å |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10459644
|
Thermo Scientific™
73003-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50mm |
791.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10038284
|
Thermo Scientific™
73003-053030 |
3 μm | 3 mm | 50mm |
791.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10197934
|
Thermo Scientific™
73003-103030 |
3 μm | 3 mm | 100mm |
878.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10489244
|
Thermo Scientific™
73003-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150mm |
944.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10026314
|
Thermo Scientific™
73003-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10026254
|
Thermo Scientific™
73003-102130 |
3μ m | 2.1 mm | 100mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les colonnes Thermo Scientific BetaSil Phényl/Hexyl offrent une sélectivité unique.
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
- Surface spécifique et densité de greffage élevées
Spécification
Colonne analytique | |
3 μm | |
100 Å | |
Betasil™ Phényl/Hexyl | |
11 % | |
Oui |
LC-MS | |
2 - 9 | |
L11 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |