Learn More
Scientific Industries BG Vert Holder
BG Vert Holder is a tube holder accessory available in a variety of sizes for use with the Bead Genie.
Marque:  Scientific Industries PP-B100-401
Informations supplémentaires : Poids : 0.68030kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17271742
  • 45.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
  • Nécessite un disque de serrage fourni avec l’unité
Spécification
Spécification
Support vertical
Bead Genie
PP-B100-401
Agitation de microbilles
12 tubes, 1,5 ou 2,0 ml
1 Chaque