Learn More
Ansell™ Gants immergeables en latex de caoutchouc naturel Bi-Colour™ série 87-900
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
10
11
7,5
8
9
Conditionnement:
12 paires
Description
- Résistance aux sels et aux détergents lourds
- Doublure de qualité en coton pur pour aider à réduire le risque d’irritation cutanée
- Avec finition en losange gaufrée, couleur vert et jaune
- Robuste et durable, avec une excellente préhension humide ou sèche
- Idéal pour l’assemblage d’aéronefs, la fabrication de produits électroniques. et de batteries, ainsi que pour l’industrie chimique
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Latex de caoutchouc |
| Matériau de la manchette | Néoprène |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
| Couleur | Green |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Rubber Latex |
| Palm Thickness (English) | 0.0268 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.68 mm |
| Type de produit | Gants pour immersion |
| Afficher plus |