Learn More
Bicine, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10428320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
Code produit. 10428320
Marque: Thermo Scientific Acros 172651000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-25-4
Formule moléculaire C6H12NNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.16
Numéro MDL MFCD00004295
Clé InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
CID PubChem 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nom IUPAC Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Spécification
Absorbance 0.05 max. (5% aqueous soln.) at 250nm
Nom chimique ou matériau Bicine
Conditions d’absorbance (5% aq. soln.) (1cm cell)
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
pH 4.0 to 5.5 (10% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Conditionnement Flacon en verre
Merck Index 15, 1205
Poids de la formule 163.17
Pourcentage de pureté ≥99.0% (Total base)
Qualité Analytique