Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicine, 99+ %, pour la biochimie
Code produit. 10129512 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10129512
Marque: Thermo Scientific Chemicals 327710250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-25-4
Formule moléculaire C6H12NNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.16
Numéro MDL MFCD00004295
Clé InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
CID PubChem 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nom IUPAC Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Spécification
Absorbance 0.05 max. (0.5M, water) at 260nm, 0.05 max. (0.5M, water) at 280nm
Nom chimique ou matériau Bicine
Note relative au nom For biochemistry
Point de fusion 190.0°C to 192.0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : légèrement soluble dans l’éthanol, l’éther, le chloroforme et le benzène
Poids de la formule 163.17
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie