Learn More
Bicine, MP Biomedicals
Code produit. 11348589 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 11348589
Marque: MP Biomedicals 0210100591
  • La bicine est utilisée dans une technique de chromatographie par échange d’ions en couche mince pour la résolution des protéines.
  • Elle est utilisée dans la cristallisation des peptides et des protéines
  • La bicine est utilisée dans une étude cinétique d’un complexe analogue de l’état de transition quaternaire de la créatine kinase et dans un système de tampon multiphasique pour la SDS-PAGE des protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau BICINE
CAS 150-25-4
Point de fusion 190°C (literature)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Formule moléculaire C6H12NNaO4
Formule linéaire C6H13NO4
Numéro MDL MFCD00004295
Synonyme bicine, n,n-bis 2-hydroxyethyl glycine, diethylolglycine, dihydroxyethylglycine, diethanol glycine, n,n-di 2-hydroxyethyl glycine, bicene, 2-bis 2-hydroxyethyl amino acetic acid, n,n-dihydroxyethyl glycine, n,n-dihydroxyethylglycine
Informations sur la solubilité Soluble in water (10mg/mL-clear, colorless solution; a saturated solution in water is 1.1 M )
Clé InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Nom IUPAC Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 185.16
CID PubChem 8761
ChEBI CHEBI:40957
Poids de la formule 163.2
Afficher plus Afficher moins
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.