Learn More
Invitrogen™ Bigfoot™ Spectral Cell Sorter Accessories
The Bigfoot Cell Sorter is designed to streamline the cell sorting workflow and enhance the user experience. It has a multitude of cell sorting advancements, accessories, and unique capabilities to enable the most complex multi-parameter sorts, and to meet high-throughput demands for a wide range of applications.
70.20€ - 468.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Bigfoot™ Spectral Cell Sorter |
---|---|
À utiliser avec (application) | Flow Cytometry |
Contenu et stockage | Room Temperature |
Gamme de produits | Bigfoot™ |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18094110
|
Invitrogen™
PL00392 |
Autoclavable Cleaner Cap |
327.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18014110
|
Invitrogen™
PL00393 |
Autoclavable Decon Cap |
327.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18054110
|
Invitrogen™
PL00311 |
Chip Adapter, 10X |
70.20€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18064050
|
Invitrogen™
PL00355 |
Output Tube Adapter, 1.5 mL |
468.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18074110
|
Invitrogen™
PL00356 |
Output Tube Adapter, 5 mL |
281.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18074050
|
Invitrogen™
PL00357 |
Output Tube Adapter, 15 mL |
281.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter provides power, performance, and flexibility to help accelerate cutting edge discoveries. Designed to streamline the cell sorting workflow and enhance the user experience, the Bigfoot sorter has a multitude of cell sorting advancements, accessories, and unique capabilities to enable the most complex multi-parameter sorts, and to meet high-throughput demands for a wide range of applications.
The Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter offers a full line of accessory products for continuous expansion of the instrument including interchangeable nozzle tips, temperature controlled sample input and sort output adapters, and bulk fluid bottles and caps.Spécification
Bigfoot™ Spectral Cell Sorter | |
Flow Cytometry | |
Room Temperature | |
Bigfoot™ |
For Research Use Only.