Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Billy XD
La botte de sécurité tout usage repousse l’acide et l’huile comme un parapluie repousse l’eau. Le dessus solide supportant la cheville s’adapte parfaitement et confortablement au pied.
Marque: Emma Safety Footwear MM73186843
Informations supplémentaires : Poids : 1.90400kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
Billy XD | |
Cuir | |
43 |