Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Binding Buffer for Annexin V
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
Description
Includes
Tampon de liaison (4x) pour l’annexine V
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tampon de liaison |
À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
Gamme de produits | eBioscience™ |
Quantité | 50 ml |
Documents
Product Information
Manuals
Technical Data Sheet: eBioscience? Binding Buffer for Annexin V
Version: JAN.2017
Taille: 121.1 kB
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
---|---|---|---|
458883-000 | Certificat d’analyse | 21/08/2025 | BMS500BB |
460095-000 | Certificat d’analyse | 21/08/2025 | BMS500BB |
444290-000 | Certificat d’analyse | 14/06/2025 | |
440670-000 | Certificat d’analyse | 10/04/2025 | |
431482-000 | Certificat d’analyse | 18/11/2024 | BMS500BB |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ eBioscience™ Binding Buffer for Annexin V >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu