Learn More
Nitritex™ Combinaison jetable jetable Bio-Clean™ D à capuche
BIOPHARMA
Code produit. 15268128
Change view
Click to view available options
Dimensions:
3XL
4XL
Taille (métrique) de la poitrine:
124 à 132 cm
132 à 140 cm
Hauteur (métrique):
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Conditionnement:
15 pièces
Code produit. Dimensions Taille (métrique) de la poitrine Hauteur (métrique) unitSize
15268128 3XL 124 à 132 cm 194 à 200 cm 15 pièces
15278128 4XL 132 à 140 cm 200 à 206 cm 15 pièces
2 options
Code produit. 15268128
Marque: Nitritex™ BDCHT3XL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Fermeture éclair avant, avec rabat de protection, capuche élastique
Offre un confort et une protection exceptionnels, même lors de la manipulation de médicaments cytotoxiques.
  • Peu pelucheux
  • Passe-pouce pour garantir un maintien sécurisé
  • Ouvertures élastiques pour limiter la libération de particules
  • Évite l’effet des soufflets causé par l’accumulation de pression d’air
  • Coutures liées, fermeture éclair de haute qualité avec rabat de matériaux adhésifs
  • Les surbottes possèdent des semelles antidérapantes et des attaches renforcées
  • Antistatiques
Certifications
ISO classe 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse d’isolement
Dimensions 3XL
Sexe Unisexe
Matériau Tissu CleanTough™
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Type de manchette Élastique
Hood Type Élastique
Type de couture Lié
Stérilité Non stérile
Type de dossier Élastique
Certifications/Conformité ISO 9001:2015 et (UE)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 et EN 13935-2
Description Coutures liées avec couture à aiguille simple
Taille (impériale) de la poitrine 48 à 51 po
Taille (métrique) de la poitrine 124 à 132 cm
À utiliser avec (application) Controlled Environments
Hauteur (impériale) 76 à 78 po
Hauteur (métrique) 194 à 200 cm
Quantité Une pièce par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 15 sachets extérieurs par carton doublé (15 pièces)
Conditionnement Individually Packaged