Learn More
CleanSpace™ Technology Adaptateur d’expiration pour masque Bio
Tous les produits CleanSpace Technology ProduitsDescription
Le système BioHood est compatible avec le respirateur CleanSpace™ HALO. Il est spécialement conçu pour les unités de confinement biologique, les laboratoires et les salles blanches pharmaceutiques, offrant ainsi une protection des yeux et de la tête.
- Matériau DuPont™ Tyvek™ et technologie de couture
- Léger et durable
- Résistant au sang et aux liquides
- Seule conception de cagoule PAPR qui couvre complètement le masque lorsqu’il est porté, ce qui minimise la contamination du dispositif
- Peut être facilement retiré tout en portant toujours le masque pour protéger les professionnels de santé lors du retrait
- Vaste champ de vision et conception unique qui sécurise la visière pour éliminer le risque de glissement et le mouvement
- Absence de ceinture, de tuyaux, de buée ou de chaleur
- Flux d’air confortable sans résistance respiratoire
- Marquage CE NIOSH approuvés
- Pièces BioHood : BioHood (CS3024), Bio HEPA P3/T3 (CS3025), adaptateur d’expiration pour masque biologique (CS3026) - réutilisable et pouvant se fixer au masque CleanSpace™ HALO (masque vendu séparément)
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polyisoprène |
| Type de produit | Adaptateur d’expiration |
| À utiliser avec (équipement) | CS3027 |
| Modèle | CS3026 |
| Quantité | 5/paquet |
| Dimensions (L x l x H) | 18 x 6 x 5 cm |