Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ SCX Code produit.: 10331115
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ SCX
Code produit. 10331115 Tous les produits Thermo Scientific Produits
10 mm, 1 mm, 4 pièces
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10331115
Marque: Thermo Scientific™ 73205011001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Format de colonne : Cartouche de protection, 4/boîte ; Taux de carbone : 3% ; Taille des pores : 300 Å ; Phase de colonne : Échange d’ions
Utilisez les colonnes LC SCX Thermo Scientific™ BioBasic™ pour la séparation optimisée des protéines, peptides et autres espèces cationiques. Ces colonnes haute performance sont idéales pour l’analyse des protéines, peptides et autres biomolécules, offrant une meilleure efficacité que l’échange d’ions polymériques.
  • Phase échangeuse de cations forts basée sur une chimie acide sulfonique
  • Séparation et rétention des espèces basiques et autres espèces cationiques
  • 300 Å de taille de pores pour des séparations de protéines et peptides améliorées
  • Stabilité exceptionnelle dans des conditions de pH exigeantes
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Cartouche de garde, 4/boîte
Diamètre (métrique) 1 mm
Longueur (métrique) 10 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 300 Å
Surface spécifique 100 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L52
Phase stationnaire Acide sulfonique
Gamme de produits BioBasic
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 3%
Type de colonne Échange d’ions
“End-capped” No
Phase Échange d’ions
Type Cartouche de garde, 4/boîte
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ SCX >