Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ PREP SEC 120
Description
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés solubles dans l’eau grâce aux colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ PREP SEC 120.
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés solubles dans l’eau grâce aux colonnes HPLC préparatives de chromatographie d’exclusion stérique Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120. Les colonnes BioBasic SEC permettent des séparations hautement efficaces sur une vaste plage de poids moléculaires, compris entre 700 et 120 000 daltons, pour les analyses des protéines, des peptides et d’autres biomolécules.
Avantages de la colonne HPLC BioBasic™ PREP SEC 120 :
- Couvre une séparation d’analytes sur une vaste plage de poids moléculaire
- Colonne à haute efficacité bénéficiant d’une longue durée de vie
- Mécanisme d’interaction simple basé sur la taille et la forme moléculaire
- Excellentes pour la purification des échantillons
- Développement simple de méthodes, phases mobiles simples
- Taille des pores de 120 Å
Informations de commande :
Veuillez nous contacter pour obtenir des informations sur les quantités en vrac.
Spécification
Spécification
Format de colonne | Pré-colonne préparative |
Diamètre (métrique) | 7,8 mm |
À utiliser avec | Exclusion stérique préparative |
Longueur (métrique) | 30 mm |
Pression max. | 4300 psi (295 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 300 m²/g |
Température | 60°C |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Posters