Learn More
Ansell™ Surchaussures pour salle blanche ESD BioClean™
Description
- Bande conductrice non adhésive
- Propriétés ESD
- Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2015
- Traités dans un environnement de salle blanche ISO classe 5 certifié NEBB.
- Chaussure : Polypropylène non-tissé non-lié
- Bande : Fil de filaments de polyester (96 %) avec fil de filaments de carbone en nylon conducteur (4 %)
- Conductivité : Toujours en dessous de 35 mégohm
Spécification
Spécification
| Dimensions | 406 mm (16 po) |
| Matériau | Polypropylène, polyester, nylon |
| Latex Free | Non |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Élastiquées |
| Épaisseur | 0,08 mm |
| Quantité d’emballage | 100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 10 sachets extérieurs par carton (1000 pièces) |
| Longueur (métrique) | 406 mm |
| Afficher plus |
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.