Learn More
Nitritex™ Masque à liens BioClean MTA™
Code produit. 15258258
Click to view available options
Conditionnement:
500 pièces
800 pièces
Code produit. 15258258
Marque: Nitritex™ MTA2102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez un masque compatible ISO classe 4avec une excellente respirabilité. Le masque à liens Nitritex™ BioClean MTA™ possède une couche externe hydrophobe, une couche interne hydrophile et une très faible liaison. Comprend un embout nasal en acier inoxydable revêtu de plastique et des attaches en polypropylène.
  • Masque à liens avec une excellente respirabilité
  • Fabrication en 3 plis avec scellage par ultrasons
  • Analyse du relargage de particules : Nombre moyen de particules - 19/minute (taille des particules : 0,2 - 5,0 microns). Méthode de test : ASTM F51-68 (1989)
  • Propriétés physiques : Efficacité de filtration des particules (PFE) : > 98,8%
  • Efficacité de filtration bactérienne (BFE) : >99%
  • Chute de pression (Delta P) : 2,7
  • Largeur : 95 mm
  • Efficacité des filtres à particules : 98,8%
  • Efficacité des filtres bactériens : 97 %
  • Différentiel de pression : 2,7 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cleanroom Face Mask
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Dimensions (L x l) 95 x 210 mm
Structure 3 épaisseurs - Étanchéité ultrasonique ; Face extérieure : Polypropylène/polyéthylène non tissé ; Couche filtrante : Polypropylène, non tissé fondu-soufflé ; Face intérieure : Polypropylène/polyéthylène non tissé ; Attaches : Polypropylène ; Muserolle : Acier simple recouvert de polypropylène
Longueur (métrique) 210 mm
Modèle MTA210-2
Quantité d’emballage One piece per sealed inner PE bag; 50 inner bags per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (500 pieces)
Largeur (métrique) 95 mm