Learn More
Corning™ Plaques multipuits poly-D-lysine BioCoattrade;
Click to view available options
Conditionnement:
20/boîte ; 80/carton
5/boîte
50/boîte
Description
La poly-D-lysine (PDL) et la poly-L-lysine (PLL) sont des composés synthétiques qui améliorent l’adhérence cellulaire et l’absorption des protéines en modifiant les charges de surface sur le substrat de culture. En plus de promouvoir l’adhérence cellulaire, les traitements de surface de poly-lysine favorisent l’excroissance des neurites et améliorent la survie de nombreuses cellules primaires du système nerveux central (SNC) en culture. Comme le PDL et le PLL sont des molécules synthétiques, ils ne stimulent pas l’activité biologique dans les cellules qui y sont cultivées et n’introduisent pas d’impuretés transportées par des polymères naturels.
Applications :
- Adhérence et étalement d’une variété de types de cellules
- Différenciation cellulaire et excroissance type neurite
- Fixation de lignées cellulaires transfectées exigeantes
- Favorise la survie des neurones primaires en culture
- Culture sans sérum ou à sérum réduit
Source
- PDL, synthétique (MW 75-150 kD)
- PLL, synthétique (MW 30-70 kD)
Contrôle de la qualité
- Testée pour la capacité à promouvoir la forte adhérence des cellules RCG
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
Stockage
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI, SBS |
Format | Étalon |
Couvercle | Avec couvercle |
Contenu et stockage | 4°C à 30°C |
Array | 16 x 24 |
Conditionnement | 20/boîte ; 80/carton |
Couleur | Noir, Fond transparent |
Type de produit | Étalon |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 384 |